Wichtige Dokumente
ATEH98C47202
AstaTech, Inc.
2-TERT-BUTOXYPHENOL
About This Item
Iupac Name
2-tert-butoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
CEGFADRHLIZQIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A12306
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)