Merck
ATEH98739807
AstaTech, Inc.
1-CBZ-PIPERIDIN-4-YLIDENE-ACETIC ACID
Größe auswählen
1 G
134,55 €
5 G
291,64 €
25 G
870,73 €
Lieferanten-SKU: 57782-1G
134,55 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
134,55 €
5 G
291,64 €
25 G
870,73 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 57782-1G
134,55 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-piperidinylidene}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO4/c17-14(18)10-12-6-8-16(9-7-12)15(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,10H,6-9,11H2,(H,17,18)
InChIKey
NGSLTFIGWWOKHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5555
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57782
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)