Wichtige Dokumente
ATEH75DC0151
AstaTech, Inc.
6-HYDROXY-2-METHYLPYRIDINE-3-BORONIC ACID
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AC4577-50MG
191,79 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AC4577-50MG
191,79 €
Iupac Name
6-hydroxy-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(9)8-4/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
CEHXISHPCIUQRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4577
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)