Wichtige Dokumente
ATEH57C9A21F
AstaTech, Inc.
(4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDIN-2-YL)METHANOL
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
[4-(dimethylamino)-2-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-10(2)8-3-4-9-7(5-8)6-11/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChIKey
MUWKOLJQHBWLBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125263
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)