Merck
ATE638639603
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-5-(CYCLOPENTYLOXY)PYRIMIDINE
Größe auswählen
100 MG
269,01 €
250 MG
415,44 €
1 G
822,81 €
Lieferanten-SKU: 92044-100MG
269,01 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
269,01 €
250 MG
415,44 €
1 G
822,81 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 92044-100MG
269,01 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(cyclopentyloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c10-9-11-5-8(6-12-9)13-7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
MANHSBQXHPLZSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=100582
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=92044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)