Wichtige Dokumente
ATE517249892
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-6-METHOXYCINNOLIN-4-OL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 89902-100MG
326,25 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 89902-100MG
326,25 €
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxycinnolin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9-2-5-7(3-6(9)10)12-11-4-8(5)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
NMPUOCCXTPVLCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89902
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)