Merck
ATE514316056
AstaTech, Inc.
METHYL 4-HYDROXYBENZO[B]THIOPHENE-5-CARBOXYLATE
Größe auswählen
50 MG
215,76 €
250 MG
524,61 €
Lieferanten-SKU: W11411-50MG
215,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
215,76 €
250 MG
524,61 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: W11411-50MG
215,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-benzothiophene-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8O3S/c1-13-10(12)7-2-3-8-6(9(7)11)4-5-14-8/h2-5,11H,1H3
InChIKey
RAWQGMFTJYIMMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80622
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11411
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)