Merck
ATE429351719
AstaTech, Inc.
(3-BROMOQUINOLIN-6-YL)METHANAMINE
Größe auswählen
50 μG
313,00 €
313,00 €
Listenpreis626,00 €Sparen Sie 50%
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
313,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.1
MDL-Nummer:
313,00 €
Listenpreis626,00 €Sparen Sie 50%
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Iupac Name
(3-bromo-6-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-9-4-8-3-7(5-12)1-2-10(8)13-6-9/h1-4,6H,5,12H2
InChIKey
LIQGLKFHQVSJEA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47894
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33685
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)