Merck
ATE413073186
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-2-(4-OXOPIPERIDIN-1-YL)THIAZOLE-5-CARBALDEHYDE
Größe auswählen
250 MG
175,82 €
Lieferanten-SKU: 24515-250MG
175,82 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
175,82 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24515-250MG
175,82 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-(4-oxo-1-piperidinyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2S/c10-8-7(5-13)15-9(11-8)12-3-1-6(14)2-4-12/h5H,1-4H2
InChIKey
OYKDHYMMKKENHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27814
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24515
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)