Merck
ATE410297192
AstaTech, Inc.
2-METHOXY-4,6-DIMETHYLNICOTINIC ACID
Größe auswählen
100 MG
388,82 €
250 MG
695,01 €
1 G
1.493,76 €
Lieferanten-SKU: 84032-100MG
388,82 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
388,82 €
250 MG
695,01 €
1 G
1.493,76 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 84032-100MG
388,82 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-4-6(2)10-8(13-3)7(5)9(11)12/h4H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
OILYJALBGQMVGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21504
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)