Merck
ATE370309995
AstaTech, Inc.
6-AMINOMETHYLNICOTINIC ACID 2HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-(aminomethyl)nicotinic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11;;/h1-2,4H,3,8H2,(H,10,11);2*1H
InChIKey
DQIQOSCYUZOZSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2681
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51960
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)