Wichtige Dokumente
ATE316038798
AstaTech, Inc.
ETHYL 4-OXO-1-PHENYLPIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 50839-100MG
225,08 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 50839-100MG
225,08 €
Iupac Name
ethyl 4-oxo-1-phenyl-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-2-18-14(17)12-10-15(9-8-13(12)16)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,2,8-10H2,1H3
InChIKey
SRZRBQSYAYJVBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50839
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)