Merck
APOH316CDDB2
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
91,70 €
1 G
230,30 €
Lieferanten-SKU: PC49403-250MG
91,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
91,70 €
1 G
230,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC49403-250MG
91,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrFN2O2/c1-2-16-10(15)8-9(11)14-4-3-6(12)5-7(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
SEEGDEQEKLZPQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)