Merck
APOH14DBAB9E
Apollo Scientific Ltd
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Größe auswählen
250 MG
148,90 €
Lieferanten-SKU: OR480235-250MG
148,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
148,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR480235-250MG
148,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2-3H,1H3
InChIKey
GMUISAQLYQMSAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyloxazole-5-carbaldehyde
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyloxazole-5-carbaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)