Wichtige Dokumente
APOH0680BED8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR52724-250MG
113,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR52724-250MG
113,70 €
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3
InChIKey
UVSNHIBMLWUZCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)