Merck
APO497692913
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Größe auswählen
1 G
88,40 €
5 G
198,40 €
25 G
623,00 €
Lieferanten-SKU: PC01510-1G
88,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
88,40 €
5 G
198,40 €
25 G
623,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC01510-1G
88,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-1-(methylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFS/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
YHOVMTICYSGLFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluorothioanisole
Synonym
4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphanyl)benzene, 4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluorothioanisole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)