Wichtige Dokumente
APO456795445
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC0441-1G
80,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC0441-1G
80,70 €
Iupac Name
2-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H8F3NO/c1-5-2-3-6(9(10,11)12)4-7(5)8(13)14/h2-4H,1H3,(H2,13,14)
InChIKey
WPKYOPRYNZOLOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)