Merck
APO456794718
Apollo Scientific Ltd
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Größe auswählen
1 G
274,30 €
Lieferanten-SKU: OR8551-1G
274,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
274,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR8551-1G
274,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
188-190
Iupac Name
thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6N2OS2/c8-9-7(10)6-3-5-4(12-6)1-2-11-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChIKey
GLEYHEKHGPYQOB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/thieno32-bthiophene-2-carbohydrazide
Boiling point
188-190
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/thieno32-bthiophene-2-carbohydrazide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)