Merck
APO455837701
Apollo Scientific Ltd
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Größe auswählen
25 G
66,40 €
Lieferanten-SKU: PC6780-25G
66,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
66,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC6780-25G
66,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
61.5
Dichte
1.25
Iupac Name
1-methyl-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H8F4O/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-9(12,13)8(10)11/h2-5,8H,1H3
InChIKey
VACIXOPZIXUAKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1122-tetrafluoroethoxytoluene
Flash Point
67-69/14mm
Melting Point
61.5
Dichte
1.25
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1122-tetrafluoroethoxytoluene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)