Merck
APO455833400
Apollo Scientific Ltd
4-(Aminomethyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
19-20
Iupac Name
4-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5,9H2
InChIKey
LFIWXXXFJFOECP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
93%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzonitrile
Flash Point
160/16mm
Boiling point
19-20
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)