Wichtige Dokumente
APO455829887
Apollo Scientific Ltd
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR30073-1G
117,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR30073-1G
117,00 €
bp
81-82
Iupac Name
4-methyl-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-8-6-7-11(15(12,13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChIKey
WLEBLSWMOQCGTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)