Merck
APO455828507
Apollo Scientific Ltd
2-Cyano-5-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
90,60 €
Lieferanten-SKU: OR21216-100MG
90,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
90,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR21216-100MG
90,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyano-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
GIVYSLAWUDQJKC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)