Wichtige Dokumente
APO455826724
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4,6-dichlorotoluene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR11949-250MG
92,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR11949-250MG
92,80 €
Iupac Name
1-bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3
InChIKey
SZUISTGVALPMKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)