Wichtige Dokumente
APO428499410
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302746-1G
92,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302746-1G
92,80 €
bp
70-72
Iupac Name
4-ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-6-3-8(10)7(5-12)9(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
SHCJRMIWXNHWJF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluorobenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)