Wichtige Dokumente
APO428499024
Apollo Scientific Ltd
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302900-1G
88,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302900-1G
88,40 €
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-8-4-3-7(10)9(11)6(8)5-12/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
AGFFKGUXHHUHOB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)