Merck
APO428498596
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Größe auswählen
1 G
205,00 €
5 G
700,00 €
Lieferanten-SKU: PC302647-1G
205,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
205,00 €
5 G
700,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302647-1G
205,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-2-14-8-4-3-6(13)5-7(8)9(10,11)12/h3-5,13H,2H2,1H3
InChIKey
KTAPXNQLDCIIAO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylphenol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylphenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)