Merck
APO428498431
Apollo Scientific Ltd
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Größe auswählen
1 G
129,10 €
5 G
382,10 €
10 G
656,00 €
Lieferanten-SKU: PC302482-1G
129,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
129,10 €
5 G
382,10 €
10 G
656,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302482-1G
129,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-14-10-7(5-6-9(12)13)3-2-4-8(10)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
JFYYVXMSIGWFHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methoxyphenylpropionic-acid
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methoxyphenylpropionic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)