Merck
APO428498166
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Größe auswählen
1 G
144,50 €
Lieferanten-SKU: PC302217-1G
144,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
144,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302217-1G
144,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7F4N/c1-6-4-7(2-3-15)5-8(9(6)11)10(12,13)14/h4-5H,2H2,1H3
InChIKey
YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetonitrile
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)