Wichtige Dokumente
AOBH991061C9
AOBChem
(2-bromo-5-fluorophenyl)(morpholino)methanone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(2-bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H11BrFNO2/c12-10-2-1-8(13)7-9(10)11(15)14-3-5-16-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
AJYUNBOMJFGUQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-fluorophenyl-morpholino-methanone-87453.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)