Merck
AOBH97F11021
AOBChem
4-Chloro-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.6
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-chloro-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H9ClN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChIKey
RQQJQZNUFCUHKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-1-3-5-trimethyl-1h-pyrazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/60538.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)