Wichtige Dokumente
AOBH97F101F3
AOBChem
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-4-2-3-7(6(8)5-13)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
LLBTYKHVRXDHKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16901.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)