Wichtige Dokumente
AOBH961DC510
AOBChem
Methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-8(2)10(13-3)6-5-9(7)11(12)14-4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
WTVBDVKEZAAPBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methoxy-2-3-dimethylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49420.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)