Wichtige Dokumente
AOBH961DC3CD
AOBChem
(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 51653-250MG
259,63 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 51653-250MG
259,63 €
Iupac Name
(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C12H11ClOS/c1-14-11-6-3-8-7-9(15-2)4-5-10(8)12(11)13/h3-7H,1-2H3
InChIKey
NMZNRSZWNSYXKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51653.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)