Merck
AOBH961DC27D
AOBChem
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Größe auswählen
250 MG
186,15 €
500 MG
241,26 €
1 G
313,52 €
Lieferanten-SKU: 48987-250MG
186,15 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
186,15 €
500 MG
241,26 €
1 G
313,52 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 48987-250MG
186,15 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-15-10-8(11)4-6(5-12-10)9(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
JZGLTZPMXXMNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-n-cyclopropyl-6-methoxynicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48987.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)