Wichtige Dokumente
AOBH961DC193
AOBChem
1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 46925-500MG
134,71 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 46925-500MG
134,71 €
Iupac Name
1-bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C13H11BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
InChIKey
KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46925.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)