Merck
AOBH945510B9
AOBChem
5-Bromo-2-chloroisonicotinoyl chloride
Größe auswählen
250 MG
154,31 €
500 MG
194,72 €
1 G
248,61 €
Lieferanten-SKU: 38737-250MG
154,31 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
154,31 €
500 MG
194,72 €
1 G
248,61 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.9
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38737-250MG
154,31 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO/c7-4-2-10-5(8)1-3(4)6(9)11/h1-2H
InChIKey
RVASMDWQSBZSBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloroisonicotinoyl-chloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38737.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)