Merck
AOBH94551028
AOBChem
(3-Bromo-5-nitrophenyl)(piperidin-1-yl)methanone
Größe auswählen
5 G
199,62 €
10 G
296,38 €
25 G
525,41 €
Lieferanten-SKU: 38064-5G
199,62 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
199,62 €
10 G
296,38 €
25 G
525,41 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38064-5G
199,62 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromo-5-nitrobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O3/c13-10-6-9(7-11(8-10)15(17)18)12(16)14-4-2-1-3-5-14/h6-8H,1-5H2
InChIKey
KMSPUVJLWOBQCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-nitrophenyl-piperidin-1-yl-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38064.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)