Wichtige Dokumente
AOBH7BADE5F1
AOBChem
3-Chloro-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-chloro-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-11-5-6-3-4-10-8(12-2)7(6)9/h3-4H,5H2,1-2H3
InChIKey
JWSLGEBHVLODAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-methoxy-4-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37311.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)