Merck
AOBH7BADE5E5
AOBChem
2-Fluoro-3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Größe auswählen
250 MG
268,21 €
500 MG
358,84 €
1 G
477,64 €
Lieferanten-SKU: 37233-250MG
268,21 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
268,21 €
500 MG
358,84 €
1 G
477,64 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37233-250MG
268,21 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F4O3/c9-5-3(7(14)15)1-2-4(6(5)13)8(10,11)12/h1-2,13H,(H,14,15)
InChIKey
WIZGAUIGCJCOKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37233.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)