Merck
AOBH7BADDC8D
AOBChem
2-Bromo-4-methyl-1-propoxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-4-methyl-1-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-6-12-10-5-4-8(2)7-9(10)11/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChIKey
WHJORYFGYFWDNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-methyl-1-propoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14562.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)