Merck
AOBH7BADDA77
AOBChem
2-Chloro-5-bromo-6-fluorobenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.47
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4BrClFNO/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H2,11,12)
InChIKey
ZPKCUXYYRKFVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-bromo-6-fluorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20474.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)