Merck
AOBH3CD9F555
AOBChem
(5-Chloropyridin-2-yl)(thiomorpholino)methanone
Größe auswählen
1 G
142,06 €
5 G
353,94 €
Lieferanten-SKU: 36091-1G
142,06 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
142,06 €
5 G
353,94 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 36091-1G
142,06 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-chloropyridin-2-yl)(thiomorpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2OS/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
RYPVKCKFSMBVRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloropyridin-2-yl-thiomorpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36091.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)