Merck
AOBH3CD9F113
AOBChem
5-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)oxazole
Größe auswählen
250 MG
596,44 €
500 MG
825,47 €
1 G
1.132,88 €
Lieferanten-SKU: 35832-250MG
596,44 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
596,44 €
500 MG
825,47 €
1 G
1.132,88 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.53
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35832-250MG
596,44 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-6-7(9-4-13-5-14-9)2-3-8(11)10(6)12/h2-5H,1H3
InChIKey
RHSWOBRYPAVEKD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl-oxazole.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35832.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)