Merck
AOBH30376760
AOBChem
Ethyl 4-(ethoxymethyl)benzoate
Größe auswählen
250 MG
171,45 €
500 MG
220,44 €
1 G
284,13 €
Lieferanten-SKU: 35099-250MG
171,45 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
171,45 €
500 MG
220,44 €
1 G
284,13 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35099-250MG
171,45 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(ethoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-14-9-10-5-7-11(8-6-10)12(13)15-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
GWYFRLIJNSJBCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-ethoxymethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35099.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)