Wichtige Dokumente
AOBH30376677
AOBChem
5-(Benzyloxy)nicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 26999-250MG
215,54 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 26999-250MG
215,54 €
Iupac Name
5-(benzyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-13(16)11-6-12(8-14-7-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChIKey
MWWYJDHPRJSMBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26999.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)