Wichtige Dokumente
AOBH3037663B
AOBChem
Methyl 2,3-dimethoxy-6-fluorobenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 21765-250MG
199,62 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 21765-250MG
199,62 €
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-7-5-4-6(11)8(9(7)14-2)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
PUVNTWOBJNYBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21765.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)