Merck
AOBH11E4FC9C
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
Größe auswählen
250 MG
265,76 €
500 MG
355,16 €
1 G
472,74 €
5 G
1.535,82 €
10 G
2.568,29 €
Lieferanten-SKU: 24649-250MG
265,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
265,76 €
500 MG
355,16 €
1 G
472,74 €
5 G
1.535,82 €
10 G
2.568,29 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24649-250MG
265,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C12H10BrClO2/c1-15-7-16-11-5-2-8-6-9(13)3-4-10(8)12(11)14/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
NZTHCMRCJAQZGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-1-chloro-2-methoxymethoxy-phthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24649.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)