Wichtige Dokumente
AOBH042EEABA
AOBChem
2-Hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
288.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H16BF3O3/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)10-8(13(15,16)17)6-5-7-9(10)18/h5-7,18H,1-4H3
InChIKey
LVMCXHBDOGTLJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34226.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)