Merck
AOB945512028
AOBChem
5-Bromo-3-(4-fluorophenyl)aminocarbonylphenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
227,79 €
500 MG
300,05 €
1 G
396,81 €
Lieferanten-SKU: 32909-250MG
227,79 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
227,79 €
500 MG
300,05 €
1 G
396,81 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.94
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 32909-250MG
227,79 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-5-((4-fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BBrFNO3/c15-10-6-8(5-9(7-10)14(19)20)13(18)17-12-3-1-11(16)2-4-12/h1-7,19-20H,(H,17,18)
InChIKey
SKAGFNBENCSPHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-4-fluorophenyl-aminocarbonylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32909.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)