Wichtige Dokumente
AOB640096360
AOBChem
5-Bromo-4-iodo-1,3-benzodioxole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 26947-500MG
132,26 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 26947-500MG
132,26 €
Iupac Name
5-bromo-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChIKey
MTIAJPVXZKADMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26947.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)